Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen mikrorørstativ
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Populært stativ i form af fraktion-samler-tallerken
- Indeholder 80 mikrorør med skruelåg eller kryogene hætteglas i brønde med en diameter på 1 mm
- Gemmer 1,5 til 2,0 ml rør i kompakt arrangement (5 x 16 array)
- Farvekodet for nemt at identificere specifikke laboratorieprocedurer eller individuelle teknikere
- Indstøbte koordinater for nem prøveorganisering og placering
- Konstrueret af robust polypropylen med formstøbte håndtag for nem håndtering
- Autoklaverbar og egnet til frysning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrorørstativ |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Array | 5 x 16 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grøn |
| Holder | Mikrorør (1,5 til 2 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 80 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Vis mere |