Få mere at vide
Descrizione
Populært stativ i form af fraktion-samler-tallerken
- Indeholder 80 mikrorør med skruelåg eller kryogene hætteglas i brønde med en diameter på 1 mm
- Gemmer 1,5 til 2,0 ml rør i kompakt arrangement (5 x 16 array)
- Farvekodet for nemt at identificere specifikke laboratorieprocedurer eller individuelle teknikere
- Indstøbte koordinater for nem prøveorganisering og placering
- Konstrueret af robust polypropylen med formstøbte håndtag for nem håndtering
- Autoklaverbar og egnet til frysning
Specifica
Specifica
| Lukning inkluderet | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Mikrorør (1,5 til 2 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 80 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Ideel til opbevaring i fryseren |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?