Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen mikrorørstativ
Artikelnummer. 11908084 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11908084 Orange Pakke med 5
11728084 Diverse Pakke med 5
11968074 Blå Pakke med 5
11978074 Grøn Pakke med 5
11720344 Neutral Pakke med 5
11988074 Pink (Pink) Pakke med 5
11918084 Rød Pakke med 5
11998074 Gul Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11908084
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar 1,5 til 2,0 ml mikrorør i farvekodede stativer. Mikrorørstativ i polypropylen opbevarer op til 80 hætteglas med skruetop til bordbrug, opbevaring eller transport af prøver. Farvekodede stativer har indstøbte koordinater og håndtag for nem håndtering. Autoklaverbar og egnet til frysning.
Populært stativ i form af fraktion-samler-tallerken
  • Indeholder 80 mikrorør med skruelåg eller kryogene hætteglas i brønde med en diameter på 1 mm
  • Gemmer 1,5 til 2,0 ml rør i kompakt arrangement (5 x 16 array)
  • Farvekodet for nemt at identificere specifikke laboratorieprocedurer eller individuelle teknikere
  • Indstøbte koordinater for nem prøveorganisering og placering
  • Konstrueret af robust polypropylen med formstøbte håndtag for nem håndtering
  • Autoklaverbar og egnet til frysning
Tekniske data
Lukning inkluderet Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Holder Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 80
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring i fryseren
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifugerør
nr. pr. pakke 5 Pk.
Mængde 5 Pk.
Længde (metrisk) 225 mm
Længde (engelsk) 8,9''
Bredde (engelsk) 2,6 tommer
Højde (engelsk) 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 11 mm
Produkttype Mikrorørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 28 mm
Array 5 x 16
Bredde (metrisk) 67 mm