Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør med påsat læbeforseglingsskruelåg
Artikelnummer. 10668461 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Format:
Konisk bund
Selvstående, konisk bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10668461
Brand: BRAND™ 780702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen med polyethylen skruelåg. BRAND™ Mikrocentrifugerør med påmonterede læbeforseglingsskruelåg inkluderer en integreret tætningskegle. Farvede polypropylen-hætteindsatser til identifikation kan også købes separat.
  • Fremstillet af polypropylen med polyethylen skruelåg.
  • Ikke dimitteret.
  • Temperaturområde: -90 °C til +100 °C.
  • Fås separat: farvet hætte polypropylen indsatser til identifikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Lågforsegling med skruelåg
Lukningsmateriale Polyethylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Materiale Polypropylen
Format Konisk bund
nr. pr. pakke 1000/pakke
Temperaturområde (metrisk) –90 til 100 °C
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej