Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør med påsat læbeforseglingsskruelåg
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Format:
Konisk bund
Selvstående, konisk bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen med polyethylen skruelåg.
- Ikke dimitteret.
- Temperaturområde: -90 °C til +100 °C.
- Fås separat: farvet hætte polypropylen indsatser til identifikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Lågforsegling med skruelåg |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Format | Konisk bund |
| nr. pr. pakke | 1000/pakke |
| Temperaturområde (metrisk) | –90 til 100 °C |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Nej |