Få mere at vide
Buerkle™ Måleske af polypropylen
Artikelnummer. 10496441 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Længde (metrisk):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Bredde (metrisk):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10496441
Brand: Buerkle™ 96140050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øjer og måler pulvere og granulat. Buerkle™ Målesko af polypropylen er kalibreret til nøjagtigt at vurdere volumen ved kanten.
  • PP, hvid
  • Høj kemikalieresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1,69 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Hvid
Produkttype Måleske
Til brug med (applikation) Til påfyldning og måling af pulvere og granulat
Bredde (metrisk) 55 mm
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 160 mm