Få mere at vide
Buerkle™ Måleske af polypropylen
Artikelnummer. 10448521 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Længde (metrisk):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Bredde (metrisk):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10448521 250 ml 260 mm 90 mm Hver
11981491 10 ml 100 mm 34 mm Hver
10352243 25 ml 135 mm 44 mm Hver
10496441 50 ml 160 mm 55 mm Hver
10350782 100 ml 200 mm 70 mm Hver
10524132 500 ml 315 mm 118 mm Hver
10648052 1000 ml 385 mm 134 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10448521 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 96140250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.39 DKK
    35.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.09 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Øjer og måler pulvere og granulat. Buerkle™ Målesko af polypropylen er kalibreret til nøjagtigt at vurdere volumen ved kanten.
  • PP, hvid
  • Høj kemikalieresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Farve Hvid
Produkttype Måleskeen
Til brug med (applikation) Til fyldning og måling af pulver og granuler
Bredde (metrisk) 90 mm
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 260 mm