Få mere at vide
Buerkle™ Måleske af polypropylen
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Længde (metrisk):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Bredde (metrisk):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PP, hvid
- Høj kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 0,85 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Måleske |
| Til brug med (applikation) | Til påfyldning og måling af pulvere og granulat |
| Bredde (metrisk) | 44 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 135 mm |