Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B graduerede cylindre, blå graduering, PP
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Forhøjet skala
- Hovedpunkt ring graduering
- Sekskantet base
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Certificeringer/compliance | DIN 12 681/ISO 6706 |
| Klasse | B |
| Inkluderer | Forhøjet skala |
| Type | Gradueret målecylinder |