Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B graduerede cylindre, blå graduering, PP
Artikelnummer. 10537631
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 10537631
Brand: Hirschmann™ 7520193
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann™ Klasse B målecylindre, forhøjet skala er fremstillet af PP.
  • Acc. til DIN 12681/ISO 6706
  • PMP
  • Forhøjet skala
  • gennemsigtig
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Sekskantet base
  • Overensstemmelse certificeret
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale PMP
Tolerance ±10 ml
Certificeringer/compliance DIN 12681, ISO 6706
Klasse EN
Diameter (metrisk) 69 mm
Inkluderer Forhøjet skala
Gradueringer 10 mL
Form Rund
Til brug med (applikation) Præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 440 mm
Type Gradueret målecylinder