Få mere at vide
Karl Hecht™ Målecylindre af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Beskrivelse
- Sekskantet bund for stabilitet
- Høj form med blå gradueringer
- DIN 12681 og ISO 6706
- Gradueringer er modstandsdygtige op til+ 60 °C
- Fås i forskellige kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±10 ml |
| Certificeringer/compliance | DIN 12681, ISO 6706 |
| Oversigt | Sekskantet base, høj form |
| Gradueringer | Blå gradueringer |
| Maks. Temperatur | 60 °C |
| Underafdeling | 10 mL |
| Form | Rund |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 140 °F |
| Vis mere |