Få mere at vide
Karl Hecht™ Målecylindre af polypropylen
Artikelnummer. 10103232
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Artikelnummer. 10103232
Brand: Karl Hecht™ 42194072
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højformede polypropylencylindre med letlæselige blå gradueringsmærker til almindelig laboratoriebrug.
  • Sekskantet bund for stabilitet
  • Høj form med blå gradueringer
  • DIN 12681 og ISO 6706
  • Gradueringer er modstandsdygtige op til+ 60 °C
  • Fås i forskellige kapaciteter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±20 ml
Certificeringer/compliance DIN 12681, ISO 6706
Oversigt Sekskantet base, høj form
Gradueringer Blå gradueringer
Maks. Temperatur 60 °C
Underafdeling 20 mL
Form Rund
Maks. Temperatur (engelsk) 140 °F
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Type Ugradueret målecylinder