Få mere at vide
VITLAB™ Målebæger af polypropylen
Autoklaverbar:
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
Skala:
Forhøjet skala
Trykt skala
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
Disse bægerglas har en praktisk tud og stort håndtag for at gøre måling, hældning og bortskaffelse af opløsninger let og rodfri. Lette og gennemsigtige plastikbægre er ideelle til en række forskellige laboratorieformål.
- Stabilt, grebsvenligt håndtag og hældetud for sikker håndtering og rodfri dispensering
- Konstrueret af holdbar, letvægts polypropylen, der er varmebestandig og kemisk inert
- Meget gennemsigtig med en gradueret skala for nem måling og identifikation
- Forhøjet skala ’kan ikke falme eller tørre af og anbefales til autoklavering (ved 121 C, °2 bar)
- Trykt skala giver maksimal kontrast for nem måling (for at bevare markeringer, rengør ved højst 60 °C)
- Ideel til en række forskellige laboratorieformål, herunder:
- Klargøring af opløsninger og dekantering af supernatantvæsker
- Holdning og måling af affaldsvæsker før bortskaffelse
- Måleløsninger til simple kemiske reaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 75 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til volumenmåling |
| Højde (metrisk) | 115 mm |
| Inkrementer | 5 mL |
| Mængde | 12 Pk. |
| Type | Målebæger |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Vis mere |