Tekniske data
| Type | Manifold |
| Fjord | 3/8 tommer |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal havne | 4 |
| Portstørrelse (metrisk) | 5.08 mm |
| Længde (metrisk) | 106,1 mm |
| Bredde (metrisk) | 28.9 mm |
| Højde (metrisk) | 28.95 mm |