Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylen-manifold, 8 udtag
Slangestørrelse:
1/2 tomme.
3/8in
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen.
- Tilgængelig i en række forskellige konfigurationer, der passer til en bred vifte af applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Samlet længde (engelsk) | 8,75 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 22.23 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | 32 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Slangestørrelse | 1/2 tomme. |
| Fjord | 1/2 tomme. NPT(F) |
| Udløbsport | 3/8 tommer (NPT(F) |
| Bredde (metrisk) | 3.81 cm |
| Bredde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Vis mere |