Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylen manifold
Artikelnummer. 11715258
Udløbsport:
10 Outlets
6 Outlets
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11715258
Brand: Cole-Parmer™ 3152217
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvid din flow- og linjekapacitet
  • Fremstillet af slidstærkt polypropylen.
  • Tilgængelig i en række forskellige konfigurationer, der passer til en bred vifte af applikationer.
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 17.15 cm
Min. Driftstemperatur (engelsk) 32 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Slangestørrelse 1/2 tomme.
Fjord 1.2 in. NPT(F)
Udløbsport 6 Outlets
Bredde (metrisk) 3.81 cm
Højde (metrisk) 3.81 cm
Maksimalt tryk 150 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 210 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 99 °C
Produkttype Polypropylen manifold; 6 udtag; 1/2 tommer indløb NPT(F)