Få mere at vide
Brady™ Skilte til obligatoriske overtrækssko af polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | PIC 280-DIA 100-B7527 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 stk. |
| Diameter (metrisk) | 315 mm |
| Til brug med (applikation) | Obligatorisk brug af overtrækssko Sign |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 120 °C |
| Vist tekst | Brug af overtrækssko Sign |
| Produkttype | PPE sikkerhedsskilt |