Få mere at vide
Masterflex™ NPT Male Threaded Hose Barb Adapter, polypropylene
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Very good chemical resistance
- Temperature range: –13 to 66°C
- Sterilize by ethylene oxide or gamma irradiation
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Fits 3/8 in. I.D tubing |
| Til brug med (applikation) | For use in your low-pressure applications |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse | NPTM 0.125 in. |
| Form | Straight |