Få mere at vide
Cole-Parmer™ Albueadapter, kompression x NPT(M), polypropylen
:
25 pakke, passer til 1/4 in. OD-slange, 1/8 in. NPT
Beskrivelse
- Robuste gevindfittings er designet til mere permanent installation.
- Brug sammen med vores stive rør til højtryksanvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 1/4 tommer OD-slange, 1/8 in. NPT forbindelse |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Steriliseringsmetode | Kun autoklaver |
| Bredde (metrisk) | 30 mm |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Han rør albue adapter |