Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylene Male Compression to NPT(M) Adapter Elbows
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Til brug med:
1/4 rør yderdiameter x 1/4 tomme NPT(M)
1/4 rør yderdiameter x 1/8 tomme NPT(M)
1/8 rør yderdiameter x 1/8 tommer NPT(M)
Trådstørrelse:
0,125 tommer NPT(M)
0,25 tommer NPT(M)
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 10
Beschreibung
- Male pipe adapter elbow connector compression fitting
- Polypropylene construction
- Available in packs of ten
- Very good chemical resistance
- Rated to 220psi maximum at 25°C
- Usable from 0° to 100°C
- Compression fitting with nut that compresses rigid tubing against fitting body
- No leaks, flow restrictions or costly downtime
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med | 1/4 rør yderdiameter x 1/4 tomme NPT(M) |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0°C |
| Emballagemængde | 10 Pack |
| Port størrelse | 9/32 in.; 1 x 1-11/32 in. |
| Trådstørrelse | 0,25 tommer NPT(M) |
| Inkluderer | Male pipe adapter elbow connector; Ethylene Oxide sterilization, |
| Maksimalt tryk | 220 psi |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 100°C |
| Produkttype | Compression Fitting |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur