Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen hanrørsadapter med modhager
Artikelnummer. 15277536 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Trådstørrelse:
1/4 tommer MNPT
1/8 tommer MNPT
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse Pakningsstørrelse
15277536 1/8 tommer MNPT Pakke med 10
15202608 1/4 tommer MNPT Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15277536 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 4062122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 DKK
    164.26 DKK / Pakke med 10
    Spare 5.74 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med 1/8 x 5/32 in. Rør-ID
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Trådstørrelse 1/8 tommer MNPT
Produkttype Han røradapter