Få mere at vide
Ark Plas Products™ Han Luers af polypropylen med låsering
Artikelnummer. 11841090
Skift visning
Port størrelse:
1/16 tommer. Barb
1/8 tommer Barb
3/16 tommer Barb
3/32 tommer. Barb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Port størrelse Pakningsstørrelse
11841090 1/8 tommer Barb Pakke med 25
11891060 1/16 tommer. Barb Pakke med 25
11741996 3/16 tommer Barb Pakke med 25
11871070 3/32 tommer. Barb Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11841090 Leverandør Ark Plas Products™ Leverandørnr. LAX26PP0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    636.07 DKK
    43.67 DKK / Pakke med 25
    Spare 592.40 DKK
    93% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Brug disse luere med en bred vifte af medicinske og laboratorieinstrumenter. Ark Plas Products™ Luer-stik af polypropylen har koniske tilspidsninger støbt til ISO 594-1 og ISO 594-2 Standarder for 6 % luer tilspidsning for at sikre kompatibilitet med alle andre luere støbt efter samme standard.
  • Naturlige polypropylen luer propper
  • Med modhager designet uden skillelinje til pålidelig, lækagefri brug med en bred vifte af medicinske og laboratorieinstrumenter, inklusive sprøjtespidser og kanyler eller stophaner og nåle
  • Støbt i nyt, parti-sporbart materiale
  • Ark-Plas Luer fittings omfatter et stort udvalg af både han- og hun-luere, der fås i låse- eller glidespidsvarianter, såvel som låseringe, skotluere til panelmontering, luere med gevind, adaptere og stik
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 594-1 og 594-2 standarder, RoHS-kompatibel, USP Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, Dyrederivatfri, DEHP-fri, BPA-fri certificeret
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 3.2 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med Fleksible rør- eller gevindåbninger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -17 °C
Emballagemængde 25/Pk.
Port størrelse 1/8 tommer Barb
Farve Neutral
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Han Luer med låsering