Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen Premium Luer Fitting
Artikelnummer. 15296618 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Til brug med:
Passer til 1/16 in. slangemodhager
Passer til 3/16 tommer slangemodhager
Passer til 3/32 tommer slangemodhager
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
15296618 Passer til 3/16 tommer slangemodhager -
14889980 Passer til 1/16 in. slangemodhager -
13546720 Passer til 3/32 tommer slangemodhager Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15296618 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 4551808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 DKK
    172.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.30 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Fuldend dine luerfittingssystemer med disse førsteklasses konnektorer. Cole-Parmer™ Polypropylen han Luer fitting med låseringe er fremstillet i overensstemmelse med ISO 594-1 standarder, fri for forurenende stoffer og fuldt sporbare. Ideel til en række kritiske applikationer, såsom sprøjter eller små slanger.
  • Fremstillet af dyrefri naturlig polypropylen
  • Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed
  • Vælg mellem en række størrelser med en række tilslutningsmuligheder
  • God kemikalieresistens. Max temperatur 87 °C ( 190 °F)
  • Steriliser med ethylenoxid eller gamma-bestråling (anbefales ikke til autoklavering)
  • Alle hun-porte kan bruges med enten slip- eller luer-lock-forbindelser
  • Stik og hætter er også tilgængelige
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med Passer til 3/16 tommer slangemodhager
Til brug med (applikation) Ideel til en række anvendelser, herunder sprøjter eller små slanger
Emballagemængde 25 stk
Produkttype Luer Fitting