Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen Premium Luer Fitting
Beskrivelse
Fuldend dine luerfittingssystemer med disse førsteklasses konnektorer. Cole-Parmer™ Polypropylen han Luer fitting med låseringe er fremstillet i overensstemmelse med ISO 594-1 standarder, fri for forurenende stoffer og fuldt sporbare. Ideel til en række kritiske applikationer, såsom sprøjter eller små slanger.
- Fremstillet af dyrefri naturlig polypropylen
- Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed
- Vælg mellem en række størrelser med en række tilslutningsmuligheder
- God kemikalieresistens. Max temperatur 87 °C ( 190 °F)
- Steriliser med ethylenoxid eller gamma-bestråling (anbefales ikke til autoklavering)
- Alle hun-porte kan bruges med enten slip- eller luer-lock-forbindelser
- Stik og hætter er også tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Passer til 3/32 tommer slangemodhager |
| Til brug med (applikation) | Ideel til en række anvendelser, herunder sprøjter eller små slanger |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Produkttype | Luer Fitting |