Få mere at vide
Masterflex™ Han Luer Fitting af polypropylen
Til brug med:
Passer til Snap Luer Lock-ringe
Passer til han Luer stik
Passer til han Luer x 1/18 in. slangemodhage
Passer til han-luer med låsering x hun-luer-kobling
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Passer til han Luer x 1/18 in. slangemodhage |
| Til brug med (applikation) | Ideel til en række anvendelser, herunder sprøjter eller små slanger |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Produkttype | Luer Fitting |