Få mere at vide
Masterflex™ Han-luer-adaptere af polypropylen
Til brug med:
Passer til han Luer Lock til 1/8 in. Indre dia.
Passer til han Luer Lock til 3/32 tommer. Indre dia.
Passer til han-Luer-lock op til 1/16 tomme ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Manufactured of animal-free natural polypropylene
- All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity
- Choose from a range of sizes, with a variety of connection options
- Good chemical resistance. Max temperature 87°C (190°F)
- Sterilize by ethylene oxide or gamma irradiation (not recommended for autoclaving)
- All female ports may be used with either slip or luer lock connections
- Plugs and caps are also available
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med | Passer til han-Luer-lock op til 1/16 tomme ID |
| Til brug med (applikation) | Ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing |
| Emballagemængde | 25 Pack |
| Produkttype | Luer Adapter |