Beskrivelse
- Fremstillet af dyrefri naturlig polypropylen
- Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed
- Vælg mellem en række størrelser med en række tilslutningsmuligheder
- God kemikalieresistens. Max temperatur 87 °C ( 190 °F)
- Steriliser med ethylenoxid eller gamma-bestråling (anbefales ikke til autoklavering)
- Alle hun-porte kan bruges med enten slip- eller luer-lock-forbindelser
- Stik og hætter er også tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Passer til han Luer Lock til 1/8 in. Indre dia. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til en række anvendelser, herunder sprøjter eller små slanger |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Produkttype | Luer adapter |