Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion med magnetisk kerne
- Inklusiv ring
- Dimensioner: 10 mm dia. x 450 mmL
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 450 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1/stk. |