Få mere at vide
Brand™ Magnetisk omrørerstang af polypropylen
Artikelnummer. 10791561 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10791561
Brand: Brand™ 137750
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unikke PTFE-belagte magnetiske omrørerbar retrievere, der er lavet med polypropylen og er ideelle til brug i de fleste forsknings-, videnskabelige og andre typer laboratorier.
  • Magnetisk rørestang retriever 300 x 10 mm, PP, med ring
  • PTFE-belagt
  • Magnetisk kerne fuldt forseglet
  • Lx D 300 mmx 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 300 mm