Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylen magnetisk drevet centrifugalpumpe
Artikelnummer. 15214058
Højde (metrisk):
105 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15214058
Brand: Cole-Parmer™ 7201045
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Type Magnetisk drevet centrifugalpumpe
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 257 mm
Højde (metrisk) 105 mm
Bredde (metrisk) 121 mm
Certificeringer/compliance CE-overholdelse
Spænding 220 VAC