Få mere at vide
Ark Plas Products™ Polypropylen Luer-stik
Artikelnummer. 11761976
Skift visning
Produkttype:
Han Slip Luer Plug
Hun Luer-stik
Låsende han Luer-stik
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11761976 Hun Luer-stik Pakke med 25
11712625 Låsende han Luer-stik Pakke med 25
11851120 Han Slip Luer Plug Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11761976 Leverandør Ark Plas Products™ Leverandørnr. LPC14PP0
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse luere med en bred vifte af medicinske og laboratorieinstrumenter. Ark Plas Products™ Luer-stik af polypropylen har koniske tilspidsninger støbt til ISO 594-1 og ISO 594-2 Standarder for 6 % luer tilspidsning for at sikre kompatibilitet med alle andre luere støbt efter samme standard.
  • Naturlige polypropylen luer propper
  • Med modhager designet uden skillelinje til pålidelig, lækagefri brug med en bred vifte af medicinske og laboratorieinstrumenter, inklusive sprøjtespidser og kanyler eller stophaner og nåle
  • Støbt i nyt, parti-sporbart materiale
  • Ark-Plas Luer fittings omfatter et stort udvalg af både han- og hun-luere, der fås i låse- eller glidespidsvarianter, såvel som låseringe, skotluere til panelmontering, luere med gevind, adaptere og stik
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Min. Driftstemperatur (metrisk) -17 °C
Emballagemængde 25 stk
Farve Neutral
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Hun Luer-stik