Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen Luer Fitting
Artikelnummer. 15329612
Til brug med:
Han Luer lås til 1/4 til 28 UNF gevind
Han Luer lock til 10 til 32 gevind
Hun Luer til Hun Luer, albue
Hun-Luer x 1/4 til 28 tommer UNF
Kvinde x Kvinde x Kvinde
Mand x Kvinde x Kvinde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15329612
Brand: Masterflex™ 4550885
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en række forskellige tilpasningsmuligheder er disse Luer-fittings ideelle til mange applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Cole-Parmer™ Polypropylen Luer Fitting fås med standard, brede og lavprofilede modhager.
  • Tre modhager: standard, bred boring og lav profil.
    • Modhager med bred boring giver forbedret væskegennemstrømning gennem fittingen og kan bruges med enhver fleksibel slange.
    • Modhager med lav profil er ideelle til brug med halvstive rør, såsom nylon, polyethylen eller polypropylen.
  • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 594-1 standarder er disse beslag rengjorte, inspicerede og fuldt sporbare.
  • Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed.
  • Vælg mellem en række størrelser, 1/16in. til 1/4in., med en række tilslutningsmuligheder.
  • Pakke med 25
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 594-1 standarder
Materiale Polypropylen
Til brug med Mand x Kvinde x Kvinde
Emballagemængde 25 stk
Produkttype Luer Fitting