Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen Luer Fitting
Artikelnummer. 15305641
Skift visning
Til brug med:
Han Luer lås til 1/4 til 28 UNF gevind
Han Luer lock til 10 til 32 gevind
Hun Luer til Hun Luer, albue
Hun-Luer x 1/4 til 28 tommer UNF
Kvinde x Kvinde x Kvinde
Mand x Kvinde x Kvinde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med unitSize
15305641 Hun Luer til Hun Luer, albue Pakke med 25
15114865 Hun-Luer x 1/4 til 28 tommer UNF Pakke med 25
15116116 Kvinde x Kvinde x Kvinde Pakke med 25
15102954 Han Luer lås til 1/4 til 28 UNF gevind Pakke med 25
15395631 Han Luer lock til 10 til 32 gevind Pakke med 25
15329612 Mand x Kvinde x Kvinde Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15305641 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 4550826
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en række forskellige tilpasningsmuligheder er disse Luer-fittings ideelle til mange applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Cole-Parmer™ Polypropylen Luer Fitting fås med standard, brede og lavprofilede modhager.
  • Tre modhager: standard, bred boring og lav profil.
    • Modhager med bred boring giver forbedret væskegennemstrømning gennem fittingen og kan bruges med enhver fleksibel slange.
    • Modhager med lav profil er ideelle til brug med halvstive rør, såsom nylon, polyethylen eller polypropylen.
  • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 594-1 standarder er disse beslag rengjorte, inspicerede og fuldt sporbare.
  • Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed.
  • Vælg mellem en række størrelser, 1/16in. til 1/4in., med en række tilslutningsmuligheder.
  • Pakke med 25
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 594-1 standarder
Materiale Polypropylen
Til brug med Hun Luer til Hun Luer, albue
Emballagemængde 25 stk
Produkttype Luer Fitting