Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen Luer Fitting
Artikelnummer. 15114865
Til brug med:
Han Luer lås til 1/4 til 28 UNF gevind
Han Luer lock til 10 til 32 gevind
Hun Luer til Hun Luer, albue
Hun-Luer x 1/4 til 28 tommer UNF
Kvinde x Kvinde x Kvinde
Mand x Kvinde x Kvinde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15114865
Brand: Masterflex™ 4550866
Med en række forskellige tilpasningsmuligheder er disse Luer-fittings ideelle til mange applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Cole-Parmer™ Polypropylen Luer Fitting fås med standard, brede og lavprofilede modhager.
  • Three barb styles: standard, wide-bore, and low-profile.
    • Wide-bore barbs offer enhanced fluid flow through the fitting and are usable with any flexible tubing.
    • Low-profile barbs are ideal for use with semi-rigid tubing, such as nylon, polyethylene, or polypropylene.
  • Manufactured in compliance with ISO 594-1 standards, these fittings are cleaned, inspected and fully traceable.
  • All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity.
  • Choose from a range of sizes, 1/16in. to 1/4in., with a variety of connection options.
  • Pack of 25
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 594-1 standards
Materiale Polypropylene
Til brug med Hun-Luer x 1/4 til 28 tommer UNF
Emballagemængde 25 Pack
Produkttype Luer Fitting