Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen Luer Fitting
Beskrivelse
- Tre modhager: standard, bred boring og lav profil.
- Modhager med bred boring giver forbedret væskegennemstrømning gennem fittingen og kan bruges med enhver fleksibel slange.
- Modhager med lav profil er ideelle til brug med halvstive rør, såsom nylon, polyethylen eller polypropylen.
- Fremstillet i overensstemmelse med ISO 594-1 standarder er disse beslag rengjorte, inspicerede og fuldt sporbare.
- Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed.
- Vælg mellem en række størrelser, 1/16in. til 1/4in., med en række tilslutningsmuligheder.
- Pakke med 25
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 594-1 standarder |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Mandlig LL til 1/4 til 28 UNF tråd |
| Emballagemængde | 25 stk |
| Produkttype | Luer Fitting |