Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Graderede målecylindre
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Kort form med cirkulær base
- Fremragende kemisk resistens
- Autoklaverbar, tåler temperaturer op til 12 °C
- Velegnet til madvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±10 ml |
| Diameter (metrisk) | 55.5 mm |
| Gradueringer | 100 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Maks. Temperatur | 120 °C |
| Underafdeling | 10mL |
| Form | Cylindrisk |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Base Type | Cirkulær |
| Vis mere |