Få mere at vide
Karl Hecht™ Polypropylen lav form målecylinder
Artikelnummer. 10469421
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10469421
Brand: Karl Hecht™ 42208030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavformede målecylindre med prægede skalainddelinger for nem aflæsning, dispensering og påfyldning.
  • Cirkulær base for stabilitet
  • Lav form med prægede gradueringer
  • Gennemsigtig for synlighed af indhold
  • Modstandsdygtig op til+ 80 °C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance 2 mL
Oversigt Lav form
Skala Præget
Gradueringer Ja
Maks. Temperatur +80 °C
Base Type Cirkulær
Type Gradueret målecylinder