Få mere at vide
Kartell™ Lavformede målecylindre af polypropylen
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen lavformsmålecylindre giver en økonomisk og sikker løsning til måling og blanding af væsker i laboratoriet.
- Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Polypropylenkonstruktioner tåler temperaturer op til 120 °C
- Lav form, cirkulær base for stabilitet
- Autoklaverbar
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±5 ml |
| Skala | Støbte permanente gradueringer |
| Diameter (metrisk) | 34 mm |
| Mængde | 1 Hver |
| Gradueringer | 25 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Underafdeling | 5mL |
| Form | Cylindrisk |
| Vis mere |