Få mere at vide
Kartell™ Lavformede målecylindre af polypropylen
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen lavformsmålecylindre giver en økonomisk og sikker løsning til måling og blanding af væsker i laboratoriet.
Brand: Kartell™ 0081500
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen lavformsmålecylindre giver en økonomisk og sikker løsning til måling og blanding af væsker i laboratoriet.
- Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Polypropylenkonstruktioner tåler temperaturer op til 120 °C
- Lav form, cirkulær base for stabilitet
- Autoklaverbar
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
25 mL | |
±1 ml | |
22 mm | |
5 mL | |
120 °C | |
Cylindrisk | |
Cirkulær | |
Gradueret målecylinder |
Polypropylen | |
Støbte permanente gradueringer | |
1 Hver | |
Autoklaverbar | |
1mL | |
Fødevare | |
107 mm |