Få mere at vide
Kartell™ Lavformede målecylindre af polypropylen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10284751
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
200 mL
400 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10284751
Brand: Kartell™ 0082300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen lavformsmålecylindre giver en økonomisk og sikker løsning til måling og blanding af væsker i laboratoriet.
  • Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Polypropylenkonstruktioner tåler temperaturer op til 120 °C
  • Lav form, cirkulær base for stabilitet
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±50 ml
Skala Støbte permanente gradueringer
Diameter (metrisk) 92 mm
Mængde 1 Hver
Gradueringer 400 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Maks. Temperatur 120 °C
Underafdeling 20mL
Form Cylindrisk
Base Type Cirkulær
Højde (engelsk) 14,56 tommer.
Højde (metrisk) 370 mm
Type Gradueret målecylinder