Få mere at vide
Kartell™ Lavformede målecylindre af polypropylen
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen lavformsmålecylindre giver en økonomisk og sikker løsning til måling og blanding af væsker i laboratoriet.
Brand: Kartell™ 0082200
106.88 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen lavformsmålecylindre giver en økonomisk og sikker løsning til måling og blanding af væsker i laboratoriet.
- Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Polypropylenkonstruktioner tåler temperaturer op til 120 °C
- Lav form, cirkulær base for stabilitet
- Autoklaverbar
Tekniske data
1000 mL | |
±25 ml | |
70 mm | |
200 mL | |
120 °C | |
Cylindrisk | |
332 mm |
Polypropylen | |
Støbte permanente gradueringer | |
1 Hver | |
Autoklaverbar | |
25mL | |
Cirkulær | |
Gradueret målecylinder |