Få mere at vide
Brand™ Graduerede bægerglas i lav form af polypropylen
Artikelnummer. 15357864 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
5000 mL
Skala:
Blåtrykt skala
Præget skala
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Skala Pakningsstørrelse
15357864 1000 mL Blåtrykt skala Pakke med 6
15327884 25 mL Præget skala Pakke med 12
15300454 100 mL Blåtrykt skala Pakke med 12
15357884 250 mL Præget skala Pakke med 6
15330454 250 mL Blåtrykt skala Pakke med 6
15387884 500 mL Præget skala Pakke med 6
15397884 600 mL Præget skala Pakke med 6
15307894 1000 mL Præget skala Pakke med 6
15347894 5000 mL Præget skala Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15357864 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 87620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00 DKK
    237.02 DKK / Pakke med 6
    Spare 37.98 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Med god temperatur- og kemikalieresistens er disse bægre fremragende til almindelig laboratoriebrug.
  • Med gradueringsmærker i enten blåt eller præget, perlekant og tud
  • Rengøring ved temperaturer under 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
  • Til autoklavering ved °121 C skal der vælges bægre med præget skala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Høj klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 120 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) Udvendig 147 mm
Inkrementer 100 mL
Mængde 6/Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Skala Blåtrykt skala
Stil Lav Form