Få mere at vide
Brand™ Graduerede bægerglas i lav form af polypropylen
Artikelnummer. 15327884 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
5000 mL
Skala:
Blåtrykt skala
Embossed Scale
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15327884
Brand: Brand™ 87804
Med god temperatur- og kemikalieresistens er disse bægre fremragende til almindelig laboratoriebrug.
  • With graduation marks in either blue or embossed, beaded rim and spout
  • Cleaning at temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving at 121°C, beakers with an embossed scale should be selected
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve High clarity
Diameter (metrisk) Udvendig 38 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylene
Højde (metrisk) Udvendig 50 mm
Inkrementer 5 mL
Mængde 12 Pk.
Type Beaker
Autoklaverbar Autoclavable
Uddannet Yes
Skala Embossed Scale
Stil Low Form