Få mere at vide
Brand™ Graduerede bægerglas i lav form af polypropylen
Artikelnummer. 15300454 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
5000 mL
Skala:
Blåtrykt skala
Præget skala
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Skala Pakningsstørrelse
15300454 100 mL Blåtrykt skala Pakke med 12
15327884 25 mL Præget skala Pakke med 12
15357884 250 mL Præget skala Pakke med 6
15330454 250 mL Blåtrykt skala Pakke med 6
15387884 500 mL Præget skala Pakke med 6
15397884 600 mL Præget skala Pakke med 6
15357864 1000 mL Blåtrykt skala Pakke med 6
15307894 1000 mL Præget skala Pakke med 6
15347894 5000 mL Præget skala Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15300454 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 87608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 DKK
    175.56 DKK / Pakke med 12
    Spare 27.44 DKK
    13% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Med god temperatur- og kemikalieresistens er disse bægre fremragende til almindelig laboratoriebrug.
  • Med gradueringsmærker i enten blåt eller præget, perlekant og tud
  • Rengøring ved temperaturer under 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
  • Til autoklavering ved °121 C skal der vælges bægre med præget skala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Høj klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 55 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) Udvendig 70 mm
Inkrementer 10 mL
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Skala Blåtrykt skala
Stil Lav Form