Få mere at vide
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lavformede polypropylenbægre med trykte blå gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
18.40 DKK - 423.00 DKK
Tekniske data
Farve | Gennemskinnelig |
---|---|
Materiale | Polypropylen |
Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 100 °C ved kontinuerligt arbejde |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Uddannet | Ja |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12635696
|
Kartell™
0182100 |
25 mL |
283.00 DKK
Pakke med 20 |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10408272
|
Kartell™
0182200 |
50 mL | ||||||||
12685686
|
Kartell™
0182300 |
100 mL |
191.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12625696
|
Kartell™
0182400 |
250 mL |
343.00 DKK
Pakke med 16 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10375961
![]() |
Kartell™
0182500 |
500 mL | ||||||||
15855567
|
Kartell™
0182600 |
1000 mL |
243.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10061091
|
Kartell™
0182700 |
2000 mL | ||||||||
15865587
|
Kartell™
0081800 |
3000 mL |
295.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15875587
|
Kartell™
0081900 |
5000 mL |
423.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 04-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lavformede polypropylenbægre med trykte blå gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
- Permanente trykte blå gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Autoklaverbar ved 121 °C i 10 minutter
- Tåler °100 C kontinuerligt arbejde
- Klasse B, lav form
- Overholder ISO 7056-1981(E) og BS 5404, del 1
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Gennemskinnelig | |
100 °C ved kontinuerligt arbejde | |
Ja |
Polypropylen | |
Autoklaverbar | |
ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1 |