Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen Low Form bægre med blå trykte graderinger
Beskrivelse
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lavformede polypropylenbægre med trykte blå gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
- Permanente trykte blå gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Autoklaverbar ved 121 °C i 10 minutter
- Tåler °100 C kontinuerligt arbejde
- Klasse B, lav form
- Overholder ISO 7056-1981(E) og BS 5404, del 1
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 188.5 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Højde (metrisk) | 229 mm |
| Inkrementer | 500 mL |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 100 °C ved kontinuerligt arbejde |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |