Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen Low Form bægre med blå trykte graderinger
Artikelnummer. 15855567
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 16
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15855567 1000 mL Pakke med 4
12635696 25 mL Pakke med 20
10408272 50 mL Hver
12685686 100 mL Pakke med 12
12625696 250 mL Pakke med 16
10375961 500 mL Hver
10061091 2000 mL Hver
15865587 3000 mL Pakke med 2
15875587 5000 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15855567 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0182600
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Visualizza tutte le promozioni
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lavformede polypropylenbægre med trykte blå gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
  • Permanente trykte blå gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 10 minutter
  • Tåler °100 C kontinuerligt arbejde
  • Klasse B, lav form
  • Overholder ISO 7056-1981(E) og BS 5404, del 1
  • Velegnet til fødevarer
Specifica
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 109 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 147 mm
Inkrementer 20 mL
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 100 °C ved kontinuerligt arbejde
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.