Få mere at vide
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 16
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
Beskrivelse
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lavformede polypropylenbægre med trykte blå gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
- Permanent printed blue graduations provide clarity and reproducibility
- Autoclavable at 121°C for 10 minutes
- Withstands 100°C of continuous work
- Class B, Low form
- Complies with ISO 7056-1981(E) and BS 5404 Part 1
- Suitable for foodstuff
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Translucent |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 41 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med (applikation) | Suitable for foodstuff |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Inkrementer | 2 mL |
| Mængde | 20Pack |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 100°C for continuous work |
| Type | Beaker |
| Vis mere |