Få mere at vide
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10375961
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 16
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
Artikelnummer. 10375961
Brand: Kartell™ 0182500
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lavformede polypropylenbægre med trykte blå gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
  • Permanent printed blue graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 10 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981(E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff
Tekniske data
Farve Translucent
Diameter (metrisk) Udvendig 87 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Polypropylene
Til brug med (applikation) Suitable for Foodstuff
Højde (metrisk) 119 mm
Inkrementer 10 mL
Mængde 10Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 100°C for continuous work
Type Beaker
Autoklaverbar Autoclavable
Uddannet Yes
Certificeringer/compliance ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1