Få mere at vide
Kartell™ Højformede målekander af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
20/1mL
50/1mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beschreibung
- Praktisk integreret tud og håndtag tillader let dispensering
- Autoklaverbar
- Velegnet til fødevarer
- Høj form sparer plads i laboratoriet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Form | Høj form |
| Materiale | Polypropylen |
| Gradueringer | 50/1mL |
| Uddannet | Ja |
| Højde (metrisk) | 213 mm |
| Produkttype | Målekande |
| Diameter (metrisk) | 149 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur